3dGRO® Skin Differentiation Medium should be stored at -20 °C. After thawing, this product must be stored at 4 °C and used within 2 weeks. Further freezing after thawing is not recommended.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
form
liquid
packaging
pkg of 500 mL
technique(s)
cell differentiation: suitable
impurities
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.6
osmolality
326-360 mOsm
General description
The 3dGRO® Skin Differentiation Medium is an optimized formulation that supports robust human keratinocyte differentiation using organotypic 3D cultures during the medium-air incubation step. The media produces complex stratified squamous epithelium containing both proliferating (BrdU+) and cornified (Filaggrin+) cell polulations within 10 days. The media is complete and does not require further supplementation.
Application
Research Category:
Cell Culture
Preparation Note
Analysis Note
pH: 7.0−7.6
Osmolarity: 326−360 mOsm
Sterility: No growth
Mycoplasma: Negative
Endotoxin: <2EU/mL
Functional: Pass
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Complete serum-free organoid media for the expansion and long-term 3D culture of human intestinal colon organoids. | description Chemically defined enzyme-free organoid dissociation solution. | description Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types. |
| technique(s) cell differentiation: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| packaging pkg of 500 mL | packaging pkg of 50 mL | packaging - | packaging - |
| impurities <2 EU/mL endotoxin | impurities - | impurities - | impurities - |
| osmolality 326-360 mOsm | osmolality 350-375 mOsm | osmolality - | osmolality - |
| pH 7.0-7.6 | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is it possible to aliquot and refreeze the medium, or does thawing it once preclude further freezing?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this differentiation medium contain calcium? if yes, what is the concentration?
1 answer-
The composition of this product is considered proprietary.
Helpful?
-
-
Greetings, what is the glucose concentration of your formulation?
1 answer-
Unfortunately, the composition is proprietary information.