Przejdź do
SCR032
Zestaw do ekspansji neuronalnych komórek macierzystych myszy
The Mouse Cortical Neural Stem Cell Expansion Kit provides a multi-component system for the culture & analysis of neural stem cells & their differentiated progenies.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
41106514
Manufacturer/tradename:
Chemicon®
7430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
General description
Mouse Cortical Neural Stem Cell Expansion Kit to wieloskładnikowy system do hodowli i analizy neuronalnych komórek macierzystych i ich zróżnicowanych komórek potomnych. System ten obejmuje mysie korowe neuronalne komórki macierzyste, wyizolowane z kory 15-18 dnia embrionalnego (E15-E18) myszy C57/BL6, pożywkę do ekspansji neuronalnych komórek macierzystych oraz panel przeciwciał do immunocytochemicznego barwienia neuronalnych komórek macierzystych/progenitorowych (Nestin i Sox2) i zróżnicowanych fenotypów neuronalnych (Map2ab dla neuronów, GFAP dla astrocytów i O1 dla oligodendrocytów).
Application
Mouse Cortical Neural Stem Cell Expansion Kit to wieloskładnikowy system do hodowli i analizy neuronalnych komórek macierzystych i ich zróżnicowanych komórek potomnych.
Other Notes
  • Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells (Cat.# SCR029)
  • Mouse Neural Stem Cell Expansion Medium (Cat.# SCM008)
  • Neural Stem Cell Marker Characterization Kit (Cat.# SCR019)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCM003SCM009SCR034
description
The Mouse Cortical Neural Stem Cell Expansion Kit provides a multi-component system for the culture & analysis of neural stem cells & their differentiated progenies.
description
The Neural Stem Cell Basal Medium is a defined serum-free, growth factor-free medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of neural stem cells derived from rodents.
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
input
-
input
-
product line
Chemicon®
product line
-
product line
-
product line
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)