Przejdź do
SCR034
Zestaw do ekspansji neuronalnych komórek macierzystych dorosłego szczura
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32011203
7340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Cell line type: Neural Stem Cells, Neural Stem Cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
General description
Adult Rat Neural Stem Cell Expansion Kit to wieloskładnikowy system do hodowli i analizy neuronalnych komórek macierzystych i ich zróżnicowanych komórek potomnych. System ten zawiera pierwotne neuronalne komórki macierzyste wyizolowane z hipokampa dorosłych szczurów Fisher 344, pożywkę do ekspansji neuronalnych komórek macierzystych oraz panel przeciwciał do immunocytochemicznego barwienia neuronalnych komórek macierzystych/progenitorowych (Nestin i Sox2) i zróżnicowanych fenotypów neuronalnych (Map2ab dla neuronów, GFAP dla astrocytów i O1 dla oligodendrocytów).
Other Notes
Adult Rat Hippocampal Neural Stem Cells (Cat.# SCR022) Rat Neural Stem Cell Expansion Medium (Cat.# SCM009) Neural Stem Cell Marker Characterization Kit (Cat.# SCR019)
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCR032SCM009SCR033
description
-
description
The Mouse Cortical Neural Stem Cell Expansion Kit provides a multi-component system for the culture & analysis of neural stem cells & their differentiated progenies.
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
Cell line type: Neural Stem Cells
description
-
description
Neural Stem Cells
description
Cell line type: Neural Stem Cells, Neural Stem Cells
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)