Przejdź do
SCR511
STEMCCA Cre-Excisable Constitutive Polycistronic (OKSM) Lentivirus Reprogramming Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32161000
Produkt SCR511 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
STEMCCA
Quality Segment
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
General description
Zestaw lentiwirusowy STEMCCA Cre-Excisable Constitutive Polycistronic (OKSM) zawiera lentiwirus polycistronic (OKSM) o wysokim mianie oraz odczynnik do transfekcji Polybrene, które zostały zatwierdzone do generowania mysich i ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych odpowiednio z mysich fibroblastów embrionalnych (MEF) i ludzkich fibroblastów napletka (HFF). Wektor Cre-excisable STEMCCA, składający się z czynników transkrypcyjnych Oct-4, Klf4, SOX-2 i c-Myc (OKSM) oddzielonych samorozcinającym się peptydem 2A i sekwencjami IRES, zawiera flankujące miejsca LoxP, które umożliwiają wycięcie wektora za pośrednictwem Cre po przeprogramowaniu (Sommer CA, 2009). Zastosowanie pojedynczego policistronicznego wektora lentiwirusowego znacznie poprawia wydajność reprogramowania i zmniejsza liczbę integracji wirusowych. Ponadto wykazano, że możliwość usunięcia wektora reprogramującego poprawia potencjał rozwojowy komórek iPS i znacząco zwiększa ich zdolność do ukierunkowanego różnicowania in vitro (Sommer CA, 2010).
Ważna uwaga: zestawy do reprogramowania lentiwirusowego STEMCCA są dostarczane w dwóch formatach, w zależności od tego, czy pracujesz z systemem ludzkim czy mysim. Eksperymenty z przeprogramowywaniem ludzi wymagają wyższej krotności infekcji (MOI) niż eksperymenty na myszach. Dlatego też do eksperymentów z przeprogramowywaniem ludzi wymagane są większe, trzykomórkowe zestawy. W przypadku przeprogramowywania komórek fibroblastów zarodków myszy, istnieje możliwość użycia zestawu jedno- lub trzykomorowego, w zależności od liczby dołków, które mają zostać zainfekowane. Przeprogramowanie innych komórek somatycznych gryzoni może wymagać więcej niż jednej fiolki lentiwirusa w celu uzyskania optymalnego MOI.
Application
Kategoria badawcza
Badania nad komórkami macierzystymi
Zestaw STEMCCA Cre-Excisable Constitutive Polycistronic Lentivirus Kit zawiera policistroniczny lentiwirus o wysokim mianie i odczynnik do transfekcji Polybrene, które zostały zatwierdzone do generowania mysich i ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Preparation Note
Lentiwirus jest stabilny przez co najmniej 6 miesięcy, gdy jest przechowywany w temperaturze -80°C. Po pierwszym rozmrożeniu natychmiast umieścić w lodzie i przechowywać w porcjach roboczych, aby uniknąć dalszego zamrażania. Należy unikać zamrażania, ponieważ spowoduje to spadek miana wirusa. Polybrene
Analysis Note
Tested to confirm the generation of iPS cells from p3 mouse embryonic fibroblasts and p6 human foreskin fibroblasts. Cre-mediated excision of the reprogramming transgenes has only been validated in the mouse system. Other cell types have not been tested
Other Notes
1. EF1α-STEMCCA-LoxP (OKSM) Lentivirus: (Part number CS204439) One (1) vial containing 15 μL of high titer lentivirus.
2. Polybrene Transfection Reagent: (Part number TR-1003-50UL) One (1) vial containing 50 μL of 10 mg/mL stock.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)