Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 20 μg | Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026Szczegóły
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Barwnik BioTracker 525 Green GGT jest sondą fluorescencyjną do obrazowania nowotworów. Sonda ta jest szybko aktywowana przez g-glutamylotranspeptydazę (GGT), o której wiadomo, że jest enzymem związanym z nowotworem, dając wysoce fluorescencyjny związek. Przepuszczalny dla błon barwnik ma zastosowanie do obrazowania komórek nowotworowych na żywo lub in vivo.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 496nm
Emisja: 525nm
Preparation Note
Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość z dna.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Live cell imaging dye for Gamma-glutamyltransferase (GGT) for cancer research applications. | description Live cell imaging dye for zinc (Zn2+) for cell signaling, protein self-assembly and cellular metabolism applications. | description Live cell imaging dye for peroxynitrite (ONOO-) used to detect reactive oxygen species (ROS) generated from the interaction of nitric oxide (NO) and superoxide (O). | description Live cell imaging dye for hypoxia that increases in fluorescence intensity with decreasing oxygen levels. |
| technique(s) live cell imaging : suitable, cell based assay: suitable | technique(s) live cell imaging : suitable, cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable | technique(s) cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?