Przejdź do
SCT052
Barwnik żywych komórek BioTracker Far-Red Peroxynitrite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171501
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for cell culture
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
480,60 g/mol
Reaktywne formy tlenu (ROS) i azotu (RNS) są zaangażowane w różne procesy fizjologiczne i patologiczne. Wśród ROS i RNS, nadtlenoazotyn (ONOO-) przyciągnął szczególną uwagę ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywa w transdukcji sygnału i działaniach przeciwdrobnoustrojowych. Nadtlenoazotyn jest endogennie wytwarzany w reakcji tlenku azotu (NO) i anionu ponadtlenkowego (O2), jednak ONOO- jest bardziej cytotoksyczny niż sam NO lub O2, przyczyniając się do wielu patologii, takich jak choroby i urazy układu krążenia, cukrzyca i rak.
Barwnik żywych komórek BioTracker Far-Red Peroxynitrite może być stosowany do wykrywania ONOO-. Sonda ta jest przepuszczalna dla komórek i wykazuje wysoką czułość i selektywność w stosunku do nadtlenoazotynu w porównaniu z innymi ROS/RNS.
Sonda ta może być stosowana do wykrywania egzogennego i endogennego nadtlenoazotynu w żywych systemach i wykazuje pasma absorpcji (600 nm) i emisji (638 nm) o długiej długości fali.
Właściwości spektralne
Absorpcja: 600 nm
Emisja: 638 nm
Referencje
Wu D et al. A Far-Red-Emitting Fluorescence Probe for Sensitive and Selective Detection of Peroxynitrite in Live Cells and Tissues. Anal Chem. 2017, 89, 10924-10931.
Application
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Przechowywać BioTracker™ Far red Peroxynitrite Live Cell Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać zawartość na dnie fiolki.
Analysis Note
Purity: ≥ 98% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 480.60 g/mol
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT053SCT046SCT075
description
-
description
Live cell imaging dye for cellular nitric oxide (NO) localized to mitochondria and lysosome, used as an indicator of host defense, homeostasis and developmental functions.
description
Live cell imaging dye for alkaline phosphatase (AP) for cancer and stem cell applications.
description
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
type
for cell culture
type
-
type
-
type
for cell culture
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)