Przejdź do
SI1M017A7
MPSL20CL3 3/PK
Synonim(y):
MPSL20CL3 3/PK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 each
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
9930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
9930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Millipak® 200 CapsuleMedia: Durapore® 5.0 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
Quality Segment
feature
hydrophilic
filtration area
1000.0 cm2
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SI1M002A7SI1M051A7SI1M490A1
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophobic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1/4 in. Hose BarbOutlet: 1/4 in. Hose Barb
description
Chemistry: Hydrophobic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange
description
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 9/16 in. Hose Barb
filtration area
1000.0 cm2
filtration area
100.0 cm2
filtration area
500.0 cm2
filtration area
1000.0 cm2
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)