The Fetal Bovine Serum in this product is not heat-inactivated.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 995,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
RPMI 1640 Kompletna pożywka z 2mM L-Glut i 10% FBS, supplemented with 2mM L-Glutamine and 10% U.S. origin FBS
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Pożywka RPMI 1640 Complete Medium jest uzupełniona 2 mM L-glutaminą i 10% płodową surowicą bydlęcą pochodzenia amerykańskiego (FBS). Ten sterylny roztwór jest wygodny do hodowli szerokiej gamy komórek, które rosną w zawiesinie lub jako zależne od zakotwiczenia. Może być również stosowany w protokołach fuzji i do hodowli komórek hybrydowych. Pożywka Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 może być stosowana do hodowli ludzkich leukocytów prawidłowych i nowotworowych. Wspomaga wzrost różnych hodowanych komórek, takich jak świeże ludzkie limfocyty w 72-godzinnym teście stymulacji fitohemaglutyniną (PHA), jeśli preparat jest odpowiednio uzupełniony.
Application
Do hodowli użyto pożywki RPMI 1640 Complete Medium z 2mM L-Glut i 10% FBS: Limfocytów Jurkat i ludzkiej monocytarnej linii komórkowej U937(1), komórek HT-29 i SW480 (ludzka linia komórkowa raka okrężnicy)(2), monocytów(3)
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 270-292 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/Red Clear Liquid
Cell Line Tested= A2780 Human Ovarian Carcinoma
Osmolality= 270-292 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/Red Clear Liquid
Cell Line Tested= A2780 Human Ovarian Carcinoma
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is the FBS heat-inactivated in Product No. SLM-240-B, RPMI 1640 Complete Medium, with 2mM L-Glut and 10% FBS?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of NaHCO3, phenol red, sodium pyruvate and HEPES?
1 answer-
The concentration of NaHCO3 is 2.0 g/L and phenol red is 0.0053 g/L. There is not HEPES or sodium pyruvate.