Przejdź do
ST1027
Anty-acetylowana lizyna królicza pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
17
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1:100)
Paraffin Sections (1:50))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys)
General description
Anty-acetylowana lizyna, królicze przeciwciało poliklonalne, które rozpoznaje acetylowaną lizynę w komórkach HEK293 poddanych działaniu promieniowania UV. Jest zatwierdzone do testów ELISA, Western blotting, immunoprecypitacji i skrawków parafinowych.
Oczyszczone immunologicznie poliklonalne przeciwciało królicze. Rozpoznaje acetylowane białka zawierające lizynę.
Rozpoznaje acetylowane reszty lizyny w komórkach HEK293 poddanych działaniu promieniowania UV.
Immunogen
syntetyczna acetylowana lizyna
Application
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecypitacja (1:100)
Skrawki parafinowe (1:50)
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HEK293 poddane działaniu UV
Other Notes
Yu, X., et al. 2002. J. Natl. Cancer Inst.94, 504.
Mal, A., et al. 2001. EMBO J.20, 1739.
Sano, Y. and Ishii, S. 2001. J. Biol. Chem.276, 3674.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5200090SAB5200091SAB5200008
description
liquid, Calbiochem®
description
1 mg/mL, affinity isolated antibody
description
250 μg/mL, affinity isolated antibody
description
clone 7F8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
7F8, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)