Przejdź do
ST1070
Anty-Tiam1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Inwazja i przerzuty chłoniaka z komórek T 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
—
Citations:
6
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000))
isotype
IgG
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIAM1(7074)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko Tiam1 o masie ~200 kDa.
Rozpoznaje białko Tiam1 o masie około 200 kDa w komórkach Jurkat i NIH3T3.
Tiam1 (T-cell lymphoma invasion and metastasis 1) został pierwotnie zidentyfikowany na podstawie jego zdolności do indukowania inwazji przez komórki chłoniaka T po amplifikacji. Tiam1 jest specyficznym czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) dla GTPazy Rac. Aktywując Rac1, Tiam1 reguluje wiele funkcji komórkowych, w tym dynamikę cytoszkieletu aktynowego, proliferację komórek i ich przeżycie. Aktywność Tiam1 jest regulowana przez jego translokację do błony i późniejsze wiązanie jego domeny PH z fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforanem. Tiam1 jest rozszczepiany w sposób zależny od kaspaz w komórkach apoptotycznych, czyniąc go nieaktywnym w wyniku niezdolności do translokacji do błony plazmatycznej.
To królicze pAb anty-Tiam1 jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania Tiam1.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom z C-końcowej domeny ludzkiego Tiam1
Application
Immunoblotting (1:1000)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W Tris-Citrate/fosforan, pH 7,0-8,0.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu, podzielić i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Jurkat lub NIH3T3
Other Notes
Mertens, A.E., et al. 2003. FEBS Lett.546, 11.
Qi, H., et al. 2001. Cell Growth Differ.12, 603.
Stam, J.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 28447.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN1488HPA013903WH0026230M1
description
liquid, Calbiochem®
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3C1, monoclonal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)