Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
—
Citations:
15
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:2000)
Immunoprecipitation (1:100))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje białko TORC2 o masie ~79-85 kDa.
Rozpoznaje białko TORC2 o masie ~79-85 kDa w pierwotnych hepatocytach, komórkach HepG2, NIH3T3, Min6 i FAO.
TORC (Transducers Of Regulated cAMP Response Element-Binding (CREB) protein) są członkami konserwatywnej rodziny koaktywatorów, które wzmacniają transkrypcję zależną od CRE poprzez niezależną od fosforylacji interakcję z domeną CREB wiążącą/dimeryzującą DNA bZIP. Badania sugerują, że fosforylacja TORC i transport jądrowy/cytoplazmatyczny odgrywają ważną rolę w regulacji glukoneogenezy przez cAMP.
To królicze pAb anty-TORC2 (454-607) jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji do wykrywania TORC2 (454-607).
Immunogen
Człowiek
rekombinowane białko składające się z aminokwasów 454-607 mysiego TORC2 połączonych z GST
Application
Immunoblotting (1:2000, patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (1:100, patrz komentarze)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
W przypadku długotrwałego przechowywania, podzielić i zamrozić (-20°C). W przypadku przechowywania w temperaturze -20°C należy unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Pierwotne hepatocyty szczura, komórki HepG2, NIH3T3, Min6 i FAO
Pierwotne hepatocyty szczura, komórki HepG2, NIH3T3, Min6 i FAO
Other Notes
Screaton, R.A., et al. 2004. Cell119, 61.
To przeciwciało zostało użyte do wykrywania endogennego TORC2 metodą immunoblottingu. Do immunoprecypitacji przetestowano 4 µl przeciwciała w całkowitej objętości 400 µl. Może również wykrywać białko o masie ~60 kDa, które może być produktem degradacji TORC2. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description liquid, Calbiochem® | description liquid, Calbiochem® | description liquid, Calbiochem® |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form diluted serum | antibody form affinity isolated antibody |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?