Przejdź do
ST1672
Mysz anty-DYD mAb (7D4)
liquid, clone 7D4, Calbiochem®
Synonim(y):
Dehydrogenaza anty-dihydropirymidynowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
7D4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7D4, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DPYD(1806)
General description
Anty-DPYD, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 7D4, rozpoznaje białko DPYD o masie ~100 kDa w komórkach HeLa i HeLa NE. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, Western blotting i immunocytochemii.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko DPYD o masie ~100 kDa.
Rozpoznaje białko DPYD o masie ~100 kDa w komórkach HeLa i HeLa NE.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 1-111 ludzkiego DPYD, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz uwagi)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunocytochemia (10 µg/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa, komórki HeLa NE
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC451ST1662EHU060711
description
liquid, clone 7D4, Calbiochem®
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
description
targeting human DPYD
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
clone
7D4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2D4, monoclonal
clone
-
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
-
Gene Information
human ... DPYD(1806)
Gene Information
human ... DPYD(1806)
Gene Information
human ... BCL9(607)
Gene Information
human ... DPYD(1806)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)