Przejdź do
ST1685
Mysz anty-TRPA1 mAb (6G8)
liquid, clone 6G8, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Transient Receptor Potential Cation Channel A1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
6G8, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6G8, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko TRPA1.
Rozpoznaje białko TRPA1.
To mysie mAb anty-TRPA1 (6G8) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania TRPA1.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 1033-1118 ludzkiego TRPA1, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0008989M3ABN1009SAB2105082
description
liquid, clone 6G8, Calbiochem®
description
clone 6G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
clone
6G8, monoclonal
clone
6G8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse, yeast
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
Gene Information
human ... TRPA1(8989)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)