Przejdź do
ST1689
Anty-FCN2 królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Fikolina 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
1
2150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCN2(2220)
General description
Anty-FCN2, króliczy poliklonalny, rozpoznaje białko FCN2 o masie ~35 kDa w ludzkiej tkance okrężnicy. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko FCN2 o masie ~35 kDa.
Rozpoznaje białko FCN2 o masie ~35 kDa w ludzkiej tkance okrężnicy.
Immunogen
Człowiek
Ludzki FCN2 o pełnej długości (aa 1-313)
Application
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Ludzka tkanka okrężnicy
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1405804HPA001295HPA000685
description
liquid, Calbiochem®
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)