Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
eCl@ss:
34220501
Clone:
BIRMA-1, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
mouse
antibody form
unpurified
clone
BIRMA-1, monoclonal
form
liquid
packaging
kit of
concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Barwnik: Barwnik Patent Blue Violet
Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu
Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm
Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji
Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu
Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm
Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji
Application
Do stosowania w technikach probówek, szkiełek i mikropłytek.
Zestaw odczynnik + rozcieńczalnik.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-A (klon BIRMA-1), odczynnik do serologii grup krwi plus rozcieńczalnik
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?