Przejdź do
TX1278
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonim(y):
ACN, Cyjanek metylu, Cyjanometan, Nitryl etylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
41116004
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
81.6 °C/1,013 hPa
Vapor pressure:
97 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitryl/TFA 0,05% Faza ruchoma,
Quality Segment
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
form
liquid
concentration
0.045-0.055 % (v/v) in trifluoroacetic acid
technique(s)
HPLC: suitable
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C
transition temp
flash point 2 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C
UV absorption
λ: 190 nm Amax: ≤1.00, λ: 200 nm Amax: ≤0.50, λ: 210 nm Amax: ≤0.40, λ: 230 nm Amax: ≤0.30, λ: 250 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.010, λ: 300 nm Amax: ≤0.010, λ: 350 nm Amax: ≤0.010
format
mixture
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
TX1278P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (kwas trifluorooctowy)0,045-0,055% (v/v)Kolor (APHA)10 maksPozostałość po odparowaniu5 ppm maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynGradient przy 210 nm0.005AU maxGradient przy 220 nm0.001AU maxGradient przy 280 nm0.001AU maxAbsorpcja UV przy 190 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 200 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.40AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.010AU max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitryl/TFA 0,05% Faza ruchoma
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)