Merck
TX-2ML-RU
Anty-Cw (klon MS-110), odczynnik do oznaczania grup krwi do użytku badawczego
Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Synonim(y):
Anti-Cw (clone MS-110), Blood Grouping Reagent for Research Use
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
34220501
Clone:
MS-110, monoclonal
Technique(s):
blood typing: suitable
Application:
blood typing
Citations:
-
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
MS-110, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 2 mL
concentration
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
blood typing: suitable
pH
7-7.4
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu. Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm. Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji, wyłącznie do użytku w badaniach nieklinicznych in vitro.
Application
Do stosowania w probówkach, szkiełkach, mikropłytkach, żelach i technikach kolumnowych
Vialled, Labeled
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)