Przejdź do
UC0E04
UCOE® Zestaw wektorów z podwójną ekspresją higromycyny
Synonim(y):
UCOE Mammalian Protein Expression Vectors, UCOE Mammalian Protein Expression Plasmids, Ubiquitous Chromatin Opening Element, UCOE04
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106621
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34360190
6430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
General description
Technologia UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Element) oferuje znaczący postęp w ekspresji rekombinowanych białek ssaków. W przeciwieństwie do tradycyjnych wektorów, wektory zawierające UCOE mogą ułatwić proces izolowania klonów linii komórkowych, które wyrażają wysoki poziom rekombinowanych białek. Sekwencje UCOE promują powtarzalną i stabilną ekspresję wysokiego poziomu powiązanego genu poprzez zmianę struktury chromatyny do stanu transkrypcyjnie permisywnego, który neguje wyciszanie za pośrednictwem epigenetyki (np. metylacji DNA).
CET 1019 HD-hygro-SceI jest wektorem plazmidowym ekspresji ssaków zawierającym zarówno mysi UCOE Rps3, jak i ludzki UCOE HNRPA2B1-CBX3, każdy przed silnym ludzkim wczesnym elementem promotora-wzmacniacza wirusa cytomegalii (hCMV).
CET 1019 AD-hygro-SceI jest wektorem plazmidowym do ekspresji u ssaków zawierającym zarówno mysie Rps3 UCOE, jak i ludzkie HNRPA2B1-CBX3 UCOE, każdy przed silnym elementem wzmacniającym promotora CMV świnki morskiej (gpCMV).
Wektory CET 1019 HD-hygro-SceI i CET 1019 AD-hygro-SceI posiadają następujące cechy:
  • Wielokrotne miejsce klonowania poniżej kombinacji UCOE-CMV zawierające unikalne miejsca enzymów restrykcyjnych, aby umożliwić łatwe wstawienie dowolnego interesującego genu (cDNA lub genomowego)
  • Element poliadenylacyjny z wczesnego regionu SV40 znajdujący się za miejscem wielokrotnego klonowania dla odpowiedniego formowania 3 końca mRNA
  • Gen oporności na antybiotyk higromycynę do selekcji stabilnie transfekowanych komórek ssaków
  • Gen β-laktamazy do selekcji plazmidów i propagacji w transformowanych komórkach prokariotycznych w obecności ampicyliny
  • Miejsce endonukleazy restrykcyjnej I-SceI do linearyzacji konstruktów przed transfekcją do komórek ssaków, co sprzyja integracji z genomem komórki docelowej poprzez wstępnie wygenerowane wolne końce DNA, a tym samym zachowuje integralność kaset transgenowych UCOE-CMV.
NINIEJSZY PRODUKT JEST DOSTĘPNY DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NON-PROFIT DO UŻYTKU W RAMACH NINIEJSZEJ LICENCJI NA ETYKIETĘ PRODUKTU. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT KOMERCYJNEGO LICENCJONOWANIA OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII UCOE, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM licensing@emdmillipore.com.
Application
Podkategoria Badania
Wszystkie
Technologia UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Element) oferuje znaczący postęp w ekspresji rekombinowanych białek ssaków poprzez usunięcie epigenetycznego wyciszenia genów.
Research Category
General Cell Biology
All
Preparation Note
Plazmidy powinny być przechowywane w temperaturze -20C. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
1) 10ug CET 1019 HD-hygro-SceI (+) Vector (CS221307)
2) 10ug CET 1019 AD-hygro-SceI (+) Vector (CS221297)
3) 10ug DC HD-hygro (-) Vector (CS221298)
4) 10ug DC AD-hygro (-) Vector (CS221299)
Legal Information
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UC0E02UC0E03UC0E01
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)