Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 x 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 588,00 zł |
4 x 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
588,00 zł
biological source
bovine pancreas
form
lyophilized (salt-free)
specific activity
≥80 units/mg protein
mol wt
Mr 23.5 kDa
packaging
pkg of 4 × 100 μg (11047841001), pkg of 4 × 25 μg (11418475001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0
storage temp.
2-8°C
General description
Application
The enzyme is used for protein-structure elucidation, tryptic mapping, fingerprinting, sequence analysis, and translocation studies. Trypsin Sequencing Grade generates glycopeptides from purified glycoproteins and is suited for the digestion of proteins in polyacrylamide gels.
Biochem/physiol Actions
Specificity (HPLC, with Insulin Box):
Cleavage after 1 hour: ≥90%;
Unspecific cleavage products after 18 hours: ≤10%
Preparation Note
Working concentration: 1/100 to 1/20 of the protein by weight (in solution); 1-5 μg/100 μl (for in-gel digest)
Storage conditions (working solution): A solution in 0.01% trifluoroacetic acid (TFA), (v/v) or 1 mM HCl may be used for one week at maximum, if stored at 2 to 8 °C. By incubation of proteins in solution at neutral to slightly basic pH-values partial autolysis might occur. For this application, Roche recommends Trypsin, Modified, Sequencing Grade.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from bovine pancreas | description from bovine pancreas | description from bovine pancreas | description recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid |
| specific activity ≥80 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate) | specific activity - |
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source - |
| form lyophilized (salt-free) | form lyophilized (salt-free) | form lyophilized (salt-free) | form ready-to-use solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt Mr 23.5 kDa | mol wt 24.000 g/mol | mol wt Mr 25 kDa | mol wt - |
| optimum pH 8.0 | optimum pH 8.0 | optimum pH 7.0-9.0 | optimum pH - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7 + 10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?