Przejdź do
32-0290
Urea
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)