Przejdź do
00396
Fmoc-β-D-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-D-β-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7982023
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChI key
PTSLRPMRTOVHAB-QFIPXVFZSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)