Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 72.8 mmHg
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %, 8 % (lit.)
impurities
≤0.001% free alkali (as NH3), ≤0.005% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% benzene (GC), ≤0.2% propionitrile (GC), ≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.), −45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.05 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
format
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?