Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic
agency
USP/NF
assay
96.0-102.0% anhydrous basis
form
powder
color
yellow
mp
250 °C
solubility
cold water: very slightly soluble 0.0016 mg/ml at 25 degrees C, boiling water: soluble 1%, 1-butanol: partially soluble, acetone: insoluble, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, dilute HCl: soluble (Hot), ethanol: partially soluble, methanol: slightly soluble, sulfuric acid: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?