Przejdź do
01934
Dimethyl sulfoxide
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Synonim(y):
DMSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
Bp:
189 °C
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C), 0.42 mmHg
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C), 0.42 mmHg
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F, 42 %
dilution
(for analytical testing)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C
mp
16-19 °C
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.099-1.101 g/mL at 20 °C, 1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
cation traces
Ag: ≤0.5 μg/kg, Al: ≤1 μg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.5 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤20 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤5 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤5 μg/kg, Fe: ≤20 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, Hg: ≤5 μg/kg, In: ≤10 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤10 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤10 μg/kg, Mn: ≤5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤50 μg/kg, Ni: ≤5 μg/kg, Os: ≤1 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤5 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zn: ≤5 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg
application(s)
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
  • Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
Other Notes
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1309317275D2653
description
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ACS Reagent Grade.
description
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.7%
application(s)
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.099-1.101 g/mL at 20 °C, 1.10 g/mL (lit.)
density
-
density
-
density
1.10 g/mL (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can this product be considered as pharmaceutical grade?
    1 answer
    1. This product is intended for laboratory research use only and not suitable for human or veterinary use. Please see the link below to review product 1.37117, which is suitable for Pharmaceutical manufacturing:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/137117
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review