Przejdź do
02010595
Valerenic acid
primary reference standard
Synonim(y):
(2E)-3-[(4S,7R,7aR)-2,4,5,6,7,7a-Hexadydro-3,7-dimethyl- 1H-inden-4-yl]-2-methyl-2-propenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3138020
eCl@ss:
32160703
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
SMILES string
[H][C@]12CCC(C)=C1[C@@H](CC[C@H]2C)\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1
InChI key
FEBNTWHYQKGEIQ-SUKRRCERSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51964PHL892881707908
Valerenic acid primary reference standard
02010595
Valerenic acid
Valerenic acid phyproof® Reference Substance
PHL89288
Valerenic acid
description
primary reference standard
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valerenic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)