Przejdź do
02138
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Selectophore™, ≥99.0%
Synonim(y):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.57
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-090-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803774
MDL number:
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0214068995525197
description
Selectophore™, ≥99.0%
description
≥97.0% (GC)
description
analytical standard
description
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
product line
Selectophore™
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
500, 100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
-
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) adipate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)