Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CHCl2CHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.85
EC Number:
201-197-8
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969206
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
5.8 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.494
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?