Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
220,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description Dye content ≥85 % | description - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tartrazine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?