Merck
03595
LALLS viscosity validation set polystyrene Mp 9′000-800′000 in THF certified according to DIN
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116107
Pozwól nam pomóc
Certyfikat analizy
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Inne uwagi
set contains 4 different polystyrene standards with 500 mg with Mp ~9130, ~133000, ~221000, ~827000 for LALLS and viscosimeters; each standard is characterized with GPC, light scattering and viscosimetry
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)