Przejdź do
03597
Zestaw walidacyjny MALDI PS, PMMA, PDMS, PEG i PSS Mp ~4′300 - 6′500
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32035490
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Polistyreny to polimery zawierające monomery styrenu. Można je mieszać jako homopolimer styrenu, a także tworzyć kopolimer styrenu, dzięki czemu znajdują zastosowanie jako gatunki o wysokiej udarności, substancje odporne na ciepło lub chemicznie stabilne polimery lub substancje odporne na światło.
Other Notes
MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp values of select narrow polymers, which differ in molar mass and polymer type (polartiy)
This mixed kit contains one polystyrene, one polymethyl methacrylate, one polydimethylsiloxane, one polyethylene glycol and one polystyrene sulphonate, with Mp ranging from ~4,300 to ~6,500.
Each standard is characterized with GPC and MALDI-ToF-MS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03565MSCAL2
description
-
description
certified reference material
description
Peptide MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
MALDI standards Mp values for polystyrene copolymers
-
MALDI calibration kit for sensitivity testing of mass spectrometers, peptide MALDI-MS calibration kit, MALDI-MS peptide calibration kit for tryptic fragments, Supelco MALDI-MS calibration kit for mass spectrometer tuning, ProteoMass MALDI-MS calibration kit, calibration kit for MALDI instruments from all manufacturers, Supelco ProteoMass MALDI calibration kit for peptide analysis, high-quality peptide MALDI-MS calibration kit, ProteoMass peptide MALDI-MS calibration kit, ProteoMass peptide MALDI-MS calibration kit 700 to 3500 Da, matrix assisted laser desorption ionization calibration kit, MALDI-MS calibration kit with pre-qualified standard peptides, MALDI-MS calibration kit for peptide applications, ProteoMass MALDI-MS calibration kit with matrices and solvents, Supelco MALDI-MS peptide calibration kit for post-source decay studies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)