Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4KNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.24
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-715-3
Beilstein/REAXYS Number:
3637857
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
sweetness
200 × sucrose
application(s)
food and beverages
SMILES string
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
′New generation′, heat-stable sweetener that has not been suspected to cause cancer nor be genotoxic. Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this molecule, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acesulfame K
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?