Przejdź do
04062
4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7391207
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to almost white
mp
224-228 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
JRHUROPSUJVMNH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Rigid linker employed in preparing Rink amide resins; Prep. of aminomethyl resin by coupling with Wang resin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)