Przejdź do
04265
Valeryl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxopentyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine valeryl ester, Pentanoyl-L-carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
5946883
eCl@ss:
25140904
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1
InChI key
VSNFQQXVMPSASB-SNVBAGLBSA-N
General description
Valeryl-L-carnitine belongs to the class of acylcarnitines, which are acetylated forms of L-carnitine, derived via the breakdown of amino and fatty acids.
Application
Valeryl-L-carnitine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and milk samples using chromatography techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
089840808443043
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)