Przejdź do
04313
Bulion peptonowy z laktozą ® DEV
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology, FluoroCult®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171606
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
FluoroCult®, NutriSelect® Basic
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
bromocresol purple, 0.02 g/L , lactose, 10.0 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronidase, 0.1 g/L , peptone from casein, 17.0 g/L , peptone from soya, 3.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tryptophan, 1.0 g/L
manufacturer/tradename
FluoroCult®, NutriSelect® Basic
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Pożywka ta jest szczególnie odpowiednia do wzbogacania i oznaczania miana bakterii z grupy coli w analizie bakteriologicznej wody. E. coli wykazuje dodatnią fluorescencję w świetle UV (366 nm). W celu potwierdzenia przeprowadza się pozytywną reakcję indolową.
Preparation Note
Zawiesić 36,1 g/litr lub 72,2 g/litr, dozować do probówek wyposażonych w probówki DURHAM, autoklawować (15 min w temperaturze 121°C).
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4465363973
EC Broth suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Millipore
44653
EC Broth
description
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology, FluoroCult®
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
description
NutriSelect® Basic, powder, for Streptococcus thermophilus, pack of 500 g, suitable for microbiology
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
selective for coliforms, selective for Escherichia coli
suitability
Streptococcus thermophilus
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
microbiology, agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)