Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.00
EC Number:
228-601-5
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
concentration
≥60%
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
density
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg
SMILES string
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI key
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?