Przejdź do
04471
Kwas(R)-(+)-α-liponowy
analytical standard
Synonim(y):
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
788,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
eCl@ss:
32129103
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D +115±5°, c = 1% in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
48-52 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
General description
Kwas α-liponowy jest przeciwutleniaczem, który jest powszechnie obecny w roślinach, zwierzętach i wielu innych mikroorganizmach.
Application
Kwas α-liponowy został wykorzystany jako wzorzec referencyjny do analizy kwasu α-liponowego w ludzkim osoczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem wychwytu elektronów (HPLC-ECD), w różnych matrycach spożywczych i suplementach diety metodą HPLC w połączeniu z detektorem z elektrodą kulometryczną (CEAD) oraz spektrometrem mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS).
Może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania kwasu α-liponowego w ludzkim moczu metodą izokratycznej HPLC z odwróconymi fazami oraz w kapsułkach kwasu α-liponowego metodą HPLC z detekcją chemiluminescencyjną.
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas(R)-(+)-α-liponowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)