Przejdź do
04646
Hamamelitannin
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-C-(Hydroxymethyl)-D-ribofuranose 2′,5-digallate, Hamamelofuranose 2′,5-digallate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
572,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
207-416-3
MDL number:
572,25 zł
Cena katalogowa763,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
application(s)
food and beverages
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1O[C@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H](O)[C@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m1/s1
InChI key
FEPAFOYQTIEEIS-IZUGRSKYSA-N
General description
Hamamelitanninis a tannin derived from the bark and leaves of Hamamelis virginiana(witch hazel).
Application
Hamamelitannin can be used to study chromatography, aromatics, esters, hamamelis, heterocyclics, natural compounds, phenols, phytopharma standards, polyhydroxy compounds, and tannins. It also significantly reduces biofilm metabolic activity of the following bacteria: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, and Candida albicans strains. Hamamelitannin displays specific cytotoxic activity against colon cancer cells. It has been used in a study to determine that quorum-sensing inhibitors increase the success of antibiotic treatment by increasing the susceptibility of bacterial biofilms and/or by increasing host survival following infection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89473PHR3781403040
Hamamelitannin phyproof® Reference Substance
PHL89473
Hamamelitannin
description
≥98.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
reference material, pharmaceutical secondary standard
description
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder or solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamamelitannin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)