Przejdź do
05094
Dodecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonim(y):
PED-diol (n=12)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)12H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-859-1
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95% (oligomer purity)
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O13/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26/h25-26H,1-24H2
InChI key
WRZXKWFJEFFURH-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecaethylene glycol also known as PED-diol (n=12), is a versatile cross-linking reagent, used in organic synthesis.
Application
Dodecaethylene glycol can be used as a cross-linking reagent in synthesizing water-soluble forms of tocopherol succinate.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)