Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]20/D -122±5°, c = 1% in chloroform
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
functional group
phenyl, thioether
SMILES string
S=C1N[C@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
InChI key
SLDUGQISGRPGAW-VIFPVBQESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?