There is no functional difference between Amberlite™ IRA93 and Amberlite™ IRA96. This product was initially listed as the IRA93 version and converted to IRA96 in 2000. While some parameters differ slightly these two versions are interchangeable. Note that the Amberlite™ IRA-96 has a particle size range of 0.55 - 0.75 mm while the Amberlite™ IRA93 particle size range was 0.4 - 0.5 mm. Amberlite™ IRA93 is no longer available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
Nazwa produktu
Amberlite™ IRA-96 free base, free base
description
weakly basic
form
beads
parameter
100 °C max. temp.
moisture
57-63%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
polyamine functional group
particle size
20-27 mesh, 550-750 μm
operating pH
0-7
capacity
1.25 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description free base | description gel form, 16-50 mesh (wet) | description free base | description free base |
| separation technique anion exchange | separation technique - | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange |
| parameter 100 °C max. temp. | parameter ≤60 °C temperature | parameter - | parameter - |
| matrix styrene-divinylbenzene (macroporous) | matrix Acrylic (gel) | matrix Acrylic (gel) | matrix Acrylic (gel) |
| particle size 20-27 mesh, 550-750 μm | particle size 16-50 mesh (wet) | particle size 500-750 μm | particle size 500-750 μm |
| matrix active group polyamine functional group | matrix active group polyamine | matrix active group tertiary amine | matrix active group tertiary amine |
| form beads | form - | form beads | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
文献に「Amberlite IRA93」と表記されているのですが、「Amberlite™ IRA-96 遊離塩基」と異なるのでしょうか。異なるのであれば、どのような点が異なっているのでしょうか。