Przejdź do
06476
Ambersep 900 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-45 mesh, strongly basic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ambersep® 900 hydroxide form, OH--form, strongly basic
Quality Segment
form
beads
moisture
64%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~75% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
20-50 mesh
capacity
0.8 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
Stongly basic (type I) anion exchange resin.
Application
Ambersep 900 hydroxide resin has been used for the selective removal of chlorophyll from natural extracts with a high phytochemical content. It may be used as a catalyst for the synthesis of glycerol carbonate by using glycerol and dimethyl carbonate reactants.
Legal Information
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57366343665806466
description
OH--form, strongly basic
description
hydrogen form
description
-
description
chloride form
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
trimethylamine
matrix active group
quaternary ammonium functional group
particle size
20-50 mesh
particle size
-
particle size
525-625 μm
particle size
600-750 μm, 20-25 mesh
separation technique
anion exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)