Przejdź do
06704
3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid
analytical standard
Synonim(y):
HPHPA, 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=CC(C(O)CC(O)=O)=C1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
KHTAGVZHYUZYMF-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid is an organic acid and a probable metabolite of m-tyrosine (3-hydroxyphenylalanine). It is reported as an excretion product of the anaerobic bacteria of Clostridium genus. It is also reported to be found in higher concentrations in the urine of patients with autism spectrum disorders (ASDs) and schizophrenia. It can be used as a diagnostic biomarker for several neurological conditions such as ASDs.
Application
3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in urine samples using chromatography based techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792659
description
analytical standard
description
may contain a variable amount of 3,3-Oxydipropionic Acid
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)