Przejdź do
07348
Bulion z siarczanem m-laurylu
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Bulion z laurylosiarczanem błonowym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
lactose, 30 g/L , peptic digest of animal tissue, 39 g/L , phenol red, 0.2 g/L , sodium lauryl sulfate, 1 g/L , yeast extract, 6 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms
Application
Bulion z siarczanem M-Laurylu jest używany do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli w wodzie, przy użyciu techniki filtrów membranowych, zastępując bulion teepolowy wzbogacony membraną. Jest on zalecany przez Komitet ISO zgodnie ze specyfikacją ISO 9308-1: 1990.
Preparation Note
Zawiesić 76,2 g w 1000 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować według potrzeb i sterylizować na parze przez 30 minut przez trzy kolejne dni lub w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
173496174970144
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
NutriSelect® Plus, powder, selective for coliforms, pack of 500 g, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
description
NutriSelect® Plus, powder, selective and differential for coliforms, pack of 500 g, suitable for microbiology
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Salmonella spp.
suitability
selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for coliforms, selective for Salmonella spp.
suitability
selective for Salmonella spp., selective for coliforms, selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli
suitability
selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for coliforms, selective and differential for Proteus spp.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)