Przejdź do
07618
trans-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3196018
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint beige
mp
~255 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)