Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722018
eCl@ss:
32035490
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint beige
mp
~280 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
RDFMDVXONNIGBC-UHFFFAOYSA-N
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?