Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
388,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.457-1.462, n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description technical grade, 85% |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade technical grade |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| assay ≥90.0% (GC) | assay - | assay - | assay 85% |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 0-5.0 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 0-5.0 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleyl alcohol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?