Przejdź do
08088
p-Aminohippuric acid
puriss., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
EC Number:
200-518-9
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
eCl@ss:
32150312
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
mp
199-200 °C (dec.) (lit.), 200-202 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)