Przejdź do
08090
p-Aminohippuric acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-518-9
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder with small lumps
color
white to slight yellow
mp
198-202 °C, 199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)