Przejdź do
0880-BM
3`,6,6`-su3LN-C2-biot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
biotin conjugate
product line
BM-Series
assay
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
mol wt
1072 Da
manufacturer/tradename
GlycoNZ
extent of labeling
20 mol% Biotin ligand density
technique(s)
glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable, microarray: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
monomeric
storage temp.
−20°C
General description
BM-Series: Biotinylated Monomeric Probes
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)