Przejdź do
0883-BP
6,6`-su2LN-C2-PAA-biot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
carrier
PAA carrier
conjugate
biotin conjugate
product line
BP-Series
assay
95% (H-NMR)
form
lyophilized powder
mol wt
~20,000 Da
manufacturer/tradename
GlycoNZ
extent of labeling
20 mol% Biotin ligand density
technique(s)
flow cytometry: suitable, glycol-bead construction: suitable, glycol-surface construction: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
application(s)
histochemistry
storage temp.
−20°C
General description
BP-Series: Biotinylated Polymeric Probes
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Application
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Preparation Note
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)